Learn More
Ammonium cerium(IV) nitrate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10358530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10358530
Marca: Thermo Scientific Acros 201442500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18 | 548.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16774-21-3
Formula molecolare H8CeN8O18
Molecular Weight (g/mol) 548.22
Numero MDL MFCD00151121
Sinonimo Ceric ammonium nitrate, CAN
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium cerium(IV) nitrate
Punto di fusione 107.0°C to 108.0°C
Nota nome p.a.
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Fuming Liquid
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Indice di Merck 15,1991
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear
Peso formulazione 548.22
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.05
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.