Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate, ≥98.0% (RT), puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15682190 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15682190
Marca: Honeywell-Fluka 22269100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10378-47-9
Numero MDL MFCD00149417
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 632.55g/mol
Percent Purity ≥98.0% (RT)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene