Learn More
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. p-3756623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10194780
Marca: Thermo Scientific Acros 206310050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10378-47-9
Formula molecolare H16CeN4O16S4·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 632.54
Numero MDL MFCD00149417
Sinonimo Ceric ammonium sulfate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Punto di fusione 130.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore Orange
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Peso formulazione 632.54
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.