Learn More
Ammonium chloride, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11390819
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11390819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010632.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Ammonium chloride finds its use as a flux in preparing metals for galvanizing, soldering or tin coating. While mainly referred as a nitrogen source fertilizer, it is also used in cleaning tip of soldering iron, hair shampoo as a thickening agent, some batteries as electrolyte, tanning, textile printing, dyeing, and cleaning products. In laboratories it is used to produce cooling baths and for producing buffers. Along with certain metals, it is used for effecting certain reductions in organic synthesis. It can be used as a precursor to ammonium cyanate, which is employed in the Wöhler synthesis of urea. It facilitates several organic transformations in a mild and efficient manner - for example in Ulmann coupling, cross-aldol condensation, Claisen rearrangement, reduction, thia-Michael addition and synthesis of several monocyclic, fused or spiro bicyclic nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium chloride
Punto di fusione 340° (sublimation)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 100.00%
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine,alcohol. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
IUPAC Name amine hydrochloride
Peso formulazione 53.49
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.642
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 1.53 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium chloride