Learn More
Ammonium Chloride solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Chloride Solution |
| Imballaggio | Bottle |
| Note sul grado di purezza | EUR Ph Ref: 1005301 |
| Quantità | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium chloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1005301. (RP 014)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.