Learn More
Ammonium citrate tribasic, 97+%
Codice prodotto. 11488806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488806 500 g 500g
11478806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16973.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3458-72-8
Formula molecolare C6H20N3O7+3
Molecular Weight (g/mol) 246.24
Numero MDL MFCD00036406
InChI Key YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinonimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC Name azane;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumylidene)methyl]butylidene]oxidanium
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium citrate tribasic
Punto di fusione ∼180°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio >97%
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 243.22
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium citrate tribasic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic