Learn More
Ammonium-d{4} deuteroxide, 99% (Isotopic), 23.0-27.0 wt% soln. in D{2}O
Codice prodotto. 11312598
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11312598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022980.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40.077 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12168-30-8
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 40.077
Numero MDL MFCD00064511
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Sinonimo ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 16211396
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium-d4 deuteroxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Indice di rifrazione 1.3340
Sensibilità Moisture
Quantità 5 g
Formula lineare ND4OD
Numero UN UN2672
Peso formulazione 40.09
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23.0 to 27.0 wt% soln. in D2O