Learn More
Ammonium dichromate, 99%
Codice prodotto. p-222595 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10752295
Marca: Thermo Scientific Acros 208811000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-09-5
Formula molecolare H8Cr2N2O7
Molecular Weight (g/mol) 252.07
Numero MDL MFCD00010879
InChI Key JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC Name diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium dichromate
Punto di fusione 170.0°C
Nota nome 99%
Colore Orange
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Formula lineare (NH4)2Cr2O7
Indice di Merck 15, 512
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 252.07
Percent Purity 99%
Perdita all'essiccatura 3% max. (105°C, 4 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica