Learn More
Ammonium dihydrogen phosphate, Matrix Modifier Solution, Specpure™
Codice prodotto. 15466505
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15466505
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042663.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium dihydrogen phosphate Matrix Modifier Solution
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10% NH4H2PO4 in 2% HNO3
Numero MDL MFCD00003396
Numero UN UN3264
Quantità 100 mL
Grado Specpure