Learn More
Ammonium fluoride, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
50kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15672970
Marca: Honeywell-Fluka 301011KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-01-8
Formula molecolare FH4N
Molecular Weight (g/mol) 37.04
Numero MDL MFCD00011423
InChI Key LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrofluoride
SMILES N.F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Fluoride
Quantità 1 kg
Formula lineare NH4F
Numero UN 2505
Peso formulazione 37.04g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione ≤0.005% (as SO4)