Learn More
Ammonium formate, 99%
Codice prodotto. 10299640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10299640
Marca: Thermo Scientific Acros 401150010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-69-2
Formula molecolare CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.06
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium formate
Punto di fusione 115.0°C to 120.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HCO2NH4
Beilstein 02,8
Fieser 01,38; 13,230; 15,13
Indice di Merck 15,52
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 63.06
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.