Learn More
Ammonium Formate, purum p.a., Honeywell™
Codice prodotto. 15630900 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15630900
Marca: Honeywell Research Chemicals 09739100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥97.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-69-2
Formula molecolare CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.056
Numero MDL MFCD00013103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Formate
Quantità 100 g
Formula lineare HCO2NH4
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Peso formulazione 63.06g/mol
Percent Purity ≥97% (T)
Grado purum p.a.
Densità 1.26g/mL at 25°C