Learn More
Ammonium hexachloroiridate(IV), Premion™, 99.994% (metals basis), Ir 41% min
Codice prodotto. 11300989
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.10g
1g
5g
Codice prodotto. 11300989
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010712.77
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
It is a key intermediate in the isolation of iridium from ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-92-4
Formula molecolare Cl6H8IrN2
Molecular Weight (g/mol) 440.99
Numero MDL MFCD00010881
InChI Key QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexachloroiridate(IV)
Punto di fusione (decomposition)
Colore Black-Red
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 0.1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name diazanium;hexachloroiridium(2-)
Peso formulazione 441.02
Percent Purity 99.994%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 41% min.
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.86 g/mL