Learn More
Ammonium hexachloroosmate(IV), 99.9% (metals basis), Os 42.5% min
Codice prodotto. 11330118
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11330118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042874.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammonium hexachloroosmate(IV) acts as a pharmaceutical, organic and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-08-5
Formula molecolare Cl6H8N2Os
Molecular Weight (g/mol) 439.00
Numero MDL MFCD00010883
InChI Key JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
IUPAC Name diazanium;hexachloroosmium(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexachloroosmate(IV)
Punto di fusione 170° (sublimation)
Colore Brown to Black
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Os 42.5% min.) (Metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 438.99
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.9