Learn More
Ammonium hexachlorostannate(IV), Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368668
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11368668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040750.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16960-53-5
Formula molecolare Cl6H8N2Sn
Molecular Weight (g/mol) 367.488
Numero MDL MFCD00036340
InChI Key UDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ammonium tin chloride, stannic ammonium chloride, ammonium hexachlorostannate, diammonium hexachlorostannate, ammonium hexachlorostannate 2-, diammonium hexachlorostannate 2-, ammonium tin 4+ chloride 2:1:6, diazanium tin 4+ hexachloride, stannate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, stannate 2-, hexachloro-, ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 167595
IUPAC Name diazanium;tin(4+);hexachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexachlorostannate(IV)
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare (NH4)2SnCl6
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 367.48
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Densità 2.4 g/mL