Learn More
Ammonium hexafluorosilicate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10352500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10352500
Marca: Thermo Scientific Acros 194000100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16919-19-0 | H8F6N2Si | 178.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16919-19-0
Formula molecolare H8F6N2Si
Molecular Weight (g/mol) 178.15
InChI Key ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC Name diazanium;hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexafluorosilicate
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare (NH4)2SiF6
Indice di Merck 15,524
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.6 g/100mL (17°C).
Peso formulazione 178.15
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.01
Densità 2.0100g/mL