Learn More
Ammonium hexafluorotitanate(IV), 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10432201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10432201
Marca: Thermo Scientific Acros 194350100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16962-40-6 | H8F6N2Ti | 197.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16962-40-6
Formula molecolare H8F6N2Ti
Molecular Weight (g/mol) 197.97
Numero MDL MFCD00010888
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare (NH4)2TiF6
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 197.97
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.