Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Hydrogen Difluoride |
| Punto di fusione | 125°C |
| Colore | White |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | NH4HF2 |
| Numero UN | UN1727 |
| Peso formulazione | 57.04g/mol |
| Percent Purity | 95% |
| Grado | Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hydrogen difluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium bifluoride