Learn More
Ammonium hydroxide, 30%, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538654 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15538654
Marca: Avantor J.T.Baker 973303
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydroxide
Colore Colorless
Punti di ebollizione 37.7°C
CAS 1336-21-6
Punto di fusione -57.5°C
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Densità 0.91g/cm3
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 4 L
SMILES N.O
IUPAC Name amine hydrate
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Peso formulazione 35.04
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.