Learn More
Ammonium hydroxide solution, Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 kg
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Bottle
Plastic Pail
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25kg
50kg
5L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Hydroxide Solution |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur. |
| Formula lineare | NH4OH |
| Concentrazione | 25 to 30% NH3 basis |
| Numero UN | 2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Densità | 0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| IUPAC Name | azano; idrossido |
| Limite di esplosione | 0.27 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hydroxide solutio
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonia, aqueous solution