Learn More
Ammonium Iron(III) Citrate, TRC
Codice prodotto. 30134298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134298 500 g 500g
17979104 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634913500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1185-57-5
Formula molecolare C6H8FeNO7
Molecular Weight (g/mol) 261.98
Sinonimo Ferric Ammonium Citrate
IUPAC Name azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron
SMILES N.[Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Iron(III) Citrate
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3
Peso formulazione 261.965