Learn More
Ammonium metavanadate, ACS reagent
Codice prodotto. 12605077 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 12605077
Marca: Thermo Scientific Acros 447260250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-55-6
Formula molecolare H4NO3V
Molecular Weight (g/mol) 116.98
Numero MDL MFCD00011430
InChI Key YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium metavanadate
Punto di fusione 200.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Solid or Powder
Quantità 25 g
Formula lineare NH4VO3
Indice di Merck 15,565
Informazioni di solubilità (in Ammonium hydroxide) Passes test
IUPAC Name vanadiumoylol amine
Peso formulazione 116.98
Percent Purity ≥99.0% (Titrimetry other)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium metavanadate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.