Learn More
Ammonium Molybdate, 4-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Molybdate |
| Nota nome | 4-Hydrate |
| CAS | 12054-85-2 |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | (NH4)6Mo7O24·4H2O |
| Peso formulazione | 1235.86 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 2.50kg |