Learn More
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, ACS, 81-83% as MoO{3}
Codice prodotto. 11341878
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
50g
Codice prodotto. 11341878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011831.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, H24Mo7N6O24.4H2O, CAS Number-12054-85-2, Ammonium paramolybdate, 2kg, Powder, 81-83%, 2.498, 234-722-4, 1235.86 (1163.79 Anhydrous), ACS, H302-H315-H319-H335, P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c | CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O
Ammonium molybdate (para) tetrahydrate, is used in photography,analytical lab reagent for phosphate,lead,arsenate determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H24Mo7N6O24·4H2O
Numero MDL MFCD00167059
Sinonimo Ammonium paramolybdate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Colore Powder
Nota nome (para) tetrahydrate
Punto di fusione ∽190°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 81-83%
Densità 2.498 g/cm3
Informazioni di solubilità Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Peso formulazione 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Grado ACS
Odore Odorless
Quantità 50 g
Forma fisica Powder