Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15627670 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15627670
Marca: Honeywell-Fluka A7302100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ACS Reagent, 81.0-83.0% MoO3O basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate tetrahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 1235.86g/mol
Grado Reagente ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densità 2.498g/mL at 25°C