Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, For ACS analysis, 81 to 83% MoO3, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11422782 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11422782
Marca: MP Biomedicals 0215249780
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare (NH4)6 Mo7O24·4H2O
Sinonimo Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate tetrahydrate
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 81 to 83% MoO3
Peso formulazione 1235.86
Densità 2.87g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium molybdate tetrahydrate