Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15610930 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
500g
Codice prodotto. 15610930
Marca: Honeywell-Fluka 09880100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS reagent,≥99.0% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Molybdate Tetrahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 1235.86g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado ACS/puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 2.498g/mL at 25°C