Learn More
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-4509574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10318060
Marca: Thermo Scientific Acros 205851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H24Mo7N6O24·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 1235.86
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Punto di fusione 190.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare (NH4)6Mo7O24·4H2O
Indice di Merck 15,53
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 1235.86
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.49
Densità 2.4900g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Molybdate, hexaammonium, tetrahydrate