Learn More
Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-45577 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10792402
Marca: Thermo Scientific Acros 423310050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12054-85-2
Formula molecolare H24Mo7N6O24·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 1235.86
Numero MDL MFCD00167059
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Punto di fusione 190°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Formula lineare (NH4)6Mo7O24·4H2O
Indice di Merck 15, 530
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 1235.86
Percent Purity 81.0 to 83.0% (MoO3)
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 2.49
Informazioni di decomposizione >150°C
Densità 2.4900g/mL