Learn More
Ammonium nitrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific™
Ammonium nitrate, 99+%, H4N2O3, CAS Number-6484-52-2, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, merco prills, herco prills, nitric acid ammonium salt, nitram, nitrato amonico, nitrate of ammonia, german saltpeter, ammonium nitrate, 500g, 210.0 deg.C, CHEBI:63038, 5ppm max, 5ppm max., White, 1.7200g/mL
Identificatori chimici
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Formula molecolare | H4N2O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 80.04 |
| Numero MDL | MFCD00011425 |
| InChI Key | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Sinonimo | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| IUPAC Name | azanium;nitrate |
| SMILES | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For analysisIdentificatori chimici
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Specifica
| Ammonium nitrate | |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| 15,531 | |
| Solubility in water: 190g/100mL (20°C). Other solubilities: 1g/20mL alcohol,1g/8mL methanol | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.04 | |
| CHEBI:63038 | |
| 99+% | |
| 0.01% max. (as SO4) | |
| 1.7200g/mL |
| p.a. | |
| 99+% | |
| NH4NO3 | |
| 01,39; 15,14 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanium;nitrate | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| Analysis | |
| 1.72 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
In case of fire: Use water spray for extinction.
Wear protective gloves/protective clothing/
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ammonium nitrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.