Learn More
Ammonium nitrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010638.06
Quantità 5g
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11370829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70€
    36.19€ / 5g
    Risparmia 0.51€
    1% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
6484-52-2
80.043
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
22985
azanium;nitrate
H4N2O3
MFCD00011425
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CHEBI:63038
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Specifica
Ammonium nitrate
5g
H4N2O3
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
azanium;nitrate
22985
80.04
Colorless crystalline
6484-52-2
100.00%
MFCD00011425
Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia.
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
80.043
CHEBI:63038
Odorless
1.72 g/cm3
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti