Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, 99.0 to 101.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15632150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15632150
Marca: Honeywell-Fluka 221716100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.111
Numero MDL MFCD00149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC Name diazanium;oxalate;hydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Oxalate Monohydrate
Quantità 100 g
Formula lineare (NH4)2C2O4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Peso formulazione 142.11g/mol
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.02%
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado