Learn More
Ammonium Oxalate Monohydrate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15673790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
500g
Codice prodotto. 15673790
Marca: Honeywell-Fluka 32304250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia, 99.5-101.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6009-70-7
Formula molecolare C2H10N2O5
Molecular Weight (g/mol) 142.111
Numero MDL MFCD00149694
InChI Key MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC Name diazanium;oxalate;hydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Oxalate Monohydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 250 g
Formula lineare (NH4)2C2O4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Peso formulazione 142.11g/mol
Percent Purity 99.5 to 101%
Grado ACS/puriss. p.a.
Residuo dopo la combustione ≤0.02% (as SO4)
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium oxalate-1-hydrate