Learn More
Ammonium Persulfate, ACS, ≥98%, Ultrapure
Codice prodotto. 15895228 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
Codice prodotto. 15895228
Marca: Thermo Scientific J76322.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High speed initiator used to catalyze acrylamide polymerization. | CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
A high speed initiator used to catalyze acrylamide polymerization.
Working Stock Solution (10%):
  • Ammonium Persulfate - 1 gm
  • dH2O to 10 ml
  • This solution should be stored at 4°C and prepared fresh weekly.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-54-0
Formula molecolare H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Numero MDL MFCD00003390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Persulfate
Punto di fusione 120°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Numero UN UN1444
Peso formulazione 228.19
Percent Purity ≥98%
Grado ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.982
Densità 1.982