Learn More
Ammonium Persulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 120°C |
| Colore | White |
| pH | 3.2 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 228.19g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |