Learn More
Ammonium Persulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10305410 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Codice prodotto. 10305410
Marca: Fisher Chemical A/6160/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7727-54-0
Formula molecolare H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
Numero MDL 3390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 120°C
Colore White
pH 3.2
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 228.19g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica