Learn More
Ammonium Persulfate, PlusOne™, Cytiva
Codice prodotto. 10005184 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10005184
Marca: Life Science products Cytiva 17131101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supports efficient polymerization of acrylamide at concentrations as low as 1mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Formula molecolare H8N2O8S2
Numero MDL MFCD00003390
Sinonimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC Name diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Molecular Weight (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Peso formulazione 228.2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo||
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/materiali incompatibili/ materiali combustibili.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium peroxodisulphate