Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Phosphate Monobasic |
| CAS | 7722-76-1 |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H6NO4P |
| Numero MDL | MFCD00003396 |
| Sinonimo | ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate |
| InChI Key | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.OP(O)(O)=O |
| IUPAC Name | azanium;dihydrogen phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.03 |
| Vedi altri risultati |