Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, TraceSELECT™, ≥99.9999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15610900 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15610900
Marca: Honeywell-Fluka 0972625G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7722-76-1
Formula molecolare H6NO4P
Molecular Weight (g/mol) 115.03
Numero MDL MFCD00003396
InChI Key LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC Name phosphoric acid amine
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 197°C
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate Monobasic
Punto di fusione 190°C
Colore Colorless
pH 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C)
Quantità 25 g
Formula lineare NH4H2PO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 115.03g/mol
Percent Purity ≥99.9999% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder/Crystals
Pressione del vapore <0.00001 hPa at 20°C
Densità 1.803g/cu.cm