Learn More
Ammonium Sodium Phosphate Dibasic Tetrahydrate, ≥99.0% (NT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15606760 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15606760
Marca: Honeywell-Fluka 71283250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-13-3
Formula molecolare H13NNaO8P
Molecular Weight (g/mol) 209.067
Numero MDL MFCD00066970
InChI Key IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC Name azanium;sodium;hydrogen phosphate;tetrahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare NaNH4HPO4 · 4H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 209.07g/mol
Percent Purity ≥99.0% (NT)
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.54g/cm3