Learn More
Ammonium sulfamate, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium sulfamate |
| Punto di fusione | 132.0°C to 134.0°C |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 5 g |
| Formula lineare | H2NSO3NH4 |
| Indice di Merck | 15, 551 |
| Peso formulazione | 114.12 |
| Percent Purity | ≥98.0% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium sulfamate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/