Learn More
Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10731424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
5kg
Codice prodotto. 10731424
Marca: Thermo Scientific Acros 205870050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulfate
Punto di fusione 280.0°C
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare (NH4)2SO4
Indice di Merck 15,552
Informazioni di solubilità Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC Name sulfuric acid diamine
Peso formulazione 132.14
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.01% max. (as SO4)
Densità 1.76