Learn More
Ammonium Sulfate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11483713 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 11483713
Marca: Fisher Chemical A/6440/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 280°C
Colore Colorless
pH 5 to 6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 132.13g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica