Learn More
Ammonium Sulfate,≥99%, ReagentPlus™,, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium sulfate |
| Quantità | 5 kg |
| Formula lineare | (NH4)2SO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 132.14g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Densità | 1.77g/mL at 25°C |