Learn More
Ammonium Sulfate, ACS, ≥99%, Ultrapure
Codice prodotto. 15815258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15815258
Marca: Thermo Scientific J11254.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used in purification of enzymes and other proteins by precipitation | CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Used in the purification of enzymes and other proteins by precipitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name diazanium;sulfate
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfate
Punto di fusione ∼280°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare (NH4)2SO4
Peso formulazione 132.14
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.769
Densità 1.769