Learn More
Ammonium Sulfate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11414966 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
5 kg
Dimensione della confezione:
50g
5kg
Codice prodotto. 11414966
Marca: MP Biomedicals 04808210
Ammonium Sulfate, ltra Pure Grade, ≥99%, White Crystalline Powder
  • It is a widely used reagent in molecular biology and chromatography.
  • It is useful in the isolation and purification of enzymes and proteins.
  • It is used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies.
  • It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
  • It is also widely used in HPLC of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography.
  • It is used in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and in secondstrand cDNA synthesis.
  • it is used for the HPLC analysis of phospholipids.
  • Ammonium sulfate is an inorganic salt prepared by treating ammonia with sulfuric acid.
  • Ammonium sulfate decomposes upon heating above 250°C, forming ammonium bisulfate.
  • Heating at higher temperatures results in decomposition into ammonia, nitrogen, sulfur dioxide, and water.
  • Ammonium sulfate forms many double salts (ammonium metal sulfates) when its solution is mixed with equimolar solutions of metal sulfates and the solution is slowly evaporated.
  • Such double metal sulfates include ammonium cobaltous sulfate, ferric ammonium sulfate, ammonium nickel sulfate and ammonium cerous sulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sulfuric acid diammonium salt, Mascagnite
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione >280°C (decomposition)(literature)
Colore White
pH 5 to 6 (5% aq soln)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Note sul grado di purezza Ultra Puregrade
Informazioni di solubilità Soluble freely in water; insoluble in alcohol, acetone.
Percent Purity ≥99%
Residuo dopo la combustione 8e-006
Densità 1.77g/mL at 25°C (Lit.)
Identificativo prodotto
  • Ammonium Sulphate, ultra pure
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium Sulphate