Learn More
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071994 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
5kg
pezzi 4
Codice prodotto. 15623240
Marca: Honeywell-Fluka 311191KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-20-2
Formula molecolare H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Numero MDL MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name diazanium;sulfate
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Sulfate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 1 kg
Formula lineare (NH4)2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 132.14g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
Residuo dopo la combustione ≤0.005% (as SO4)
Densità 1.77g/mL at 25°C