Learn More
Ammonium Sulfate, Ultra Pure, 25kg, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 kg
Dimensione della confezione:
25kg
Descrizione
- Fe: <<0.5 ppm
- Mg: <<0.13 ppm
- Pb: <<0.1 ppm
- Mn: <<0.06 ppm
- Ca: <<0.1 ppm
- Zn: <<0.5 ppm
- Cu: <<0.21 ppm
- O.D. (260nm) of a saturated solution: <<0.1
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Sulfate, Ultra Pure |
| CAS | 7783-20-2 |
| Quantità | 25 kg |
| Formula molecolare | H8N2O4S |
| Numero MDL | MFCD00003391 |
| Sinonimo | ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
| InChI Key | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
| IUPAC Name | diazanium;sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.13 |
| Vedi altri risultati |