Learn More
Ammonium sulphate, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11400502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11400502
Marca: MP Biomedicals 0219140901
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulphate
CAS 7783-20-2
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 0.998
Formula molecolare H8N2O4S
Numero MDL MFCD00003391
Sinonimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC Name diazanium;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Peso formulazione 132.1