Learn More
Ammonium tetrathiomolybdate, 99.95%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium tetrathiomolybdate |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystals or Powder |
| Quantità | 1 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.95% |
| Formula lineare | (NH4)2MoS4 |
| Indice di Merck | 15,557 |
| IUPAC Name | diazanium;bis(sulfanylidene)molybdenum;sulfanide |
| Peso formulazione | 260.28 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium tetrathiomolybdate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.